Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Master Mix qPCR Path-ID™
179.00€ - 744.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature. |
---|---|
Méthode de détection | Détection amorce-sonde |
Forme | Liquide |
Format | Tube |
Méthode PCR | qPCR |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30057778
|
Applied Biosystems™
4388644 |
500 rxn(s) |
744.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30057772
|
Applied Biosystems™
4388643 |
100 Reactions |
179.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le Master Mix Ambion™Path-ID™ qPCR est un mélange pratique d’enzymes, de tampons et de dNTP pour la détection PCR en temps réel basée sur des sondes TaqMan™ de cibles d’ADN. Il est optimisé pour les cibles importantes en matière de santé animale et pour fonctionner en présence d’inhibiteurs de PCR. Le mélange est fourni dans un tube adapté pour 100 réactions. À l’exception des amorces pour PCR et des sondes pour votre cible, le Master Mix contient tout ce dont vous avez besoin pour la PCR en temps réel, notamment :Spécification
2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature. | |
Liquide | |
qPCR | |
Rapide, standard | |
Ambion™, Path-ID™ | |
Dry Ice | |
Built-In Hot Start |
Détection amorce-sonde | |
Tube | |
ADN polymérase AmpliTaq Gold | |
ROX (Pre-mixed) | |
UP (Ultra Pure) | |
Santé animale, PCR en temps réel (qPCR), Pathogen Detection | |
DNA (Genomic), cDNA |
Pour usage vétérinaire uniquement.