Learn More
Cole-Parmer™ Raccord en T à compression PFA Parker Hannifin™
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
75.05€ - 130.00€
Spécification
Type de produit | Raccord en T à compression |
---|---|
Description | Raccord en T à compression |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PFA |
Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11745738
|
Cole-Parmer™
31320-29 |
1/8 po |
75.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11806274
|
Cole-Parmer™
31320-32 |
1/2 po |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
- Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
- Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Raccord en T à compression | |
Autoclavables | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène |
Raccord en T à compression | |
PFA |