Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de pararosaniline, 98 %, pur
31.90€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS | 569-61-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H17N3·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 323.83 |
Clé InChI | JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin |
CID PubChem | 11292 |
ChEBI | CHEBI:87663 |
Nom IUPAC | 4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate |
SMILES | C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10746003
|
Thermo Scientific Chemicals
416800050 |
5 g | Flacon en verre |
31.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10507182
|
Thermo Scientific Chemicals
416800250 |
25 g | Flacon en verre |
86.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11946931
|
Thermo Scientific Chemicals
416801000 |
100 g | Bouteille en verre |
239.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution.
- Évalué pour 65 métaux à des concentrations en ppt de faible niveau.
- Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
- Conditionné dans du Teflon FEP spécialement nettoyé pour les flacons en PFA afin d’assurer l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux des flacons en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la fabrication - disponible sur le certificat d’analyse
Identifiants chimiques
569-61-9 | |
323.83 | |
basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin | |
CHEBI:87663 | |
C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl |
C19H17N3·HCl | |
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N | |
11292 | |
4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate |
Spécification
Pararosaniline chloride | |
569-61-9 | |
Poudre cristalline | |
C19H17N3·HCl | |
Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol | |
C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl | |
323.83 | |
CHEBI:87663 | |
98% | |
Authentique |
268.0°C to 270.0°C | |
Vert | |
97.5% min. (HPLC) | |
basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin | |
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate | |
11292 | |
323.83 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-321-2
- Pararosaniline chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only