Learn More
Liquide de paraffine, pour spectroscopie IR, d=0,86, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
CAS | 8042-47-5 |
Point de fusion | -6°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 310°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C16H10N2Na2O7S2 |
Numéro MDL | 131611 |
Quantité | 500 mL |
Synonyme | acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g |
Clé InChI | AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Paraffin, liquid
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.