Learn More
Sartorius™ Papiers recouverts de PE de qualité LabSorb
Papier de qualité très absorbante et enduit sur une face de PE.
Marque: Sartorius™ FT-1-601-600050
230.11 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21704" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Papier de protection de surface
- Placez le côté en cellulose vers le haut. Le papier absorbe alors les liquides, qui sont bloqués par la couche en PE, les empêchant de passer au travers
- Placez le côté en PE vers le haut. Pratique pour récupérer des liquides précieux ou toxiques
Spécification
Blanc |