Learn More
Chlorhydrate de papapavérine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
58.30€ - 440.00€
Identifiants chimiques
CAS | 61-25-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H21NO4·ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.85 |
Numéro MDL | MFCD00012745 |
Clé InChI | UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan |
CID PubChem | 6084 |
Nom IUPAC | 1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoléine ; Chlorhydrate |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10522421
|
Thermo Scientific Acros
207220050 |
5 g | Flacon en verre |
58.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606914
|
Thermo Scientific Acros
207220250 |
25 g | Flacon en verre |
181.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10107843
|
Thermo Scientific
207221000 |
100 g | Flacon en verre |
440.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
61-25-6 | |
375.85 | |
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N | |
6084 | |
COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl |
C20H21NO4·ClH | |
MFCD00012745 | |
papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan | |
1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoléine ; Chlorhydrate |
Spécification
Papaverine hydrochloride | |
226.0°C | |
Authentique | |
C20H21NO4·ClH | |
21, 222 | |
papaverine hydrochloride, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan | |
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N | |
1-[(3,4-diméthoxyphényl)méthyl]-6,7-diméthoxyisoquinoléine ; Chlorhydrate | |
6084 | |
99% |
61-25-6 | |
Blanc à beige | |
99% | |
MFCD00012745 | |
15, 7122 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether | |
COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl | |
375.85 | |
375.85 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-502-1
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Papaverine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
RUO – Research Use Only