Learn More
Epredia™ Colorations de Papanicolaou OG Richard-Allan Scientific™
Colorez les échantillons gynécologiques avec la coloration de Papanicolaou OG Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
37.00€
Description
Colorez les échantillons gynécologiques avec la coloration de Papanicolaou OG Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- L’OG-6 colore les zones kératinisées de la cellule
- L’OG modifié est une modification de Gill qui minimise les précipitations et réduit les temps de coloration
- Utilisez l’OG-6 avec l’EA-36 ou l’EA-50 pour la coloration d’échantillons gynécologiques
- Utilisez l’OG modifié avec l’EA-65 pour la coloration d’échantillons non gynécologiques