Learn More
Epredia™ Colorations de Papanicolaou EA Richard-Allan Scientific™
Contrôlez l’intensité et la teinte des couleurs dans vos travaux grâce aux colorations de Papanicolaou EA Epredia™ Richard-Allan ScientificTM, utiles pour les colorations gynécologiques et non gynécologiques.
Marque: Epredia™ 75511
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contrôlez l’intensité et la teinte des couleurs dans vos travaux grâce aux colorations de Papanicolaou EA Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, utiles pour les colorations gynécologiques et non gynécologiques.
- EA-36 et EA-50 sont utilisés en conjonction avec OG-6 pour la coloration gynécologique.
- EA-65 est utilisé avec OG-6 pour la coloration non gynécologique.
- L’EA modifiée est une modification de Gill qui minimise les précipitations, réduit le temps de coloration et ne contient pas de marron Bismarck.
Spécification
EA-50 Papanicolaou Stain | |
EA-50; 3.79L (1 Gal.) | |
1 gal. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Papanicolaou Stain EA-50
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf