Learn More
Acide pamoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402228
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
L’acide pamoïque est utilisé dans la préparation de dérivés du dépôt d’agents médicaux, utilisés en pharmacologie pour augmenter la solubilité d’un médicament dans l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide pamoïque est utilisé dans la préparation de dérivés du dépôt d’agents médicaux, utilisés en pharmacologie pour augmenter la solubilité d’un médicament dans l’eau.
Solubilité
Soluble dans le nitrobenzène, la pyridine
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants forts.Garder le récipient hermétiquement fermé.Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-85-8
Formule moléculaire C23H16O6
Poids moléculaire (g/mol) 388.38
Numéro MDL MFCD00004079
Clé InChI WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pamoic acid, embonic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy-2-naphthoic acid, pamosaeure, unii-7rrq8qz38n, 2-naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis 3-hydroxy, 7rrq8qz38n, pamoic acid 98+% hplc, 4,4'-methylen-bis-3-hydroxy-2-naphthoesaeure
CID PubChem 8546
ChEBI CHEBI:50186
Nom IUPAC Acide 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphtalèn-1-yl)méthyl]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C2C=CC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pamoic acid
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 901319
Merck Index 14,7005
Informations sur la solubilité Soluble in nitrobenzene, pyridine
Poids de la formule 388.38
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 250g