Learn More
Fil de palladium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311358
Click to view available options
Quantité:
50 cm
250 cm
1000 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 cm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Poids ≈2.36g/m
Forme Câble