Learn More
Fil de palladium, 0,4 mm (0,0159 po) de diamètre, recuit, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium wire |
Note relative au nom | 0.4mm (0.0159 in.) dia., Annealed |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 5 m |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈1.56g/m |
Forme | Câble |