Learn More
Fil de palladium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 m
5 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Couleur | Argent à gris |
Aspect | Silver gray wire |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
Quantité | 1 m |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre |