Learn More
Fil de palladium, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361528
Click to view available options
Quantité:
25 m
5 m
Forme : Env. .0.09 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray wire
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Quantité 25 m
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre