Learn More
Fil de palladium, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 m
5 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Couleur | Argent à gris |
Aspect | Silver gray wire |
Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |
Quantité | 5 m |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 0,1 mm (0,004 po) de diamètre |