Learn More
Étalon de palladium pour ICP, 1000 μg/ml dans 10 % de HCl, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
328.00€ - 375.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.42 |
Numéro MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clé InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nom IUPAC | palladium |
SMILES | [Pd] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11478799
|
SPEX Certiprep
PLPD3-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
375.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10767504
|
SPEX Certiprep
PLPD3-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
328.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
Pd | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Identifiants chimiques
7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
23938 | |
palladium |
Spécification
Palladium Standard | |
0.1, 10.0, 89.9 | |
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 39 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 | |
Matrix Concentration Réf. 10 % Hcl1 1 000 μg/ml PLPD3-2Y, -2X 10 000 PLPD3-3Y, -3X |
7440-05-3, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
0.1, 10.0, 89.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Pd | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
palladium | |
23938 | |
Assurance | |
10% HCl |
Sécurité et traitement
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire