Learn More
Éponge en palladium, maille de -100+325, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium sponge |
Couleur | Gris à noir |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3089 |
Quantité | 5 g |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Dimensions de la maille | −100+325 Mesh |
Odeur | Odorless |
Forme | Éponge |