Learn More
Feuille de métal en palladium-argent, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion du Pt), Thermo Scientific Chemicals
435.00€ - 3661.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium Silver foil |
---|---|
Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) thick |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pd:Ag; 75:25 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (base des métaux à l’exception du Pt) |
Numéro MDL | MFCD02091738 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11315427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.FF |
25 x 25 mm |
435.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.FI |
50 x 50 mm |
1625.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11305427
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042683.GH |
100 x 100 mm | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 75:25 wt% | |
MFCD02091738 | |
Odorless | |
Feuille |
0.25mm (0.01 in.) thick | |
(base des métaux à l’exception du Pt) | |
99.9% | |
≈1.82g/25x25mm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche