Learn More
Feuille de métal en palladium-argent, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion du Pt), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042682.GH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Palladium Silver foil | |
Pd:Ag; 75:25 wt% | |
MFCD02091738 | |
99.9% | |
≈0.36g/25x25mm |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
(base des métaux à l’exception du Pt) | |
100 x 100 mm | |
Odorless | |
Feuille |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche