Learn More
Tige en palladium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307407
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012557.DH
25 mm
sur devis
25mm
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
11317407
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012557.DM
100 mm
sur devis
100mm
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Spécification
Palladium rod
7440-05-3
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Odorless
Tige
6.35mm (0.25 in.) dia.
(Base des métaux)
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
99.95%
≈3.80g/cm
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante