Learn More
Poudre de palladium, sphérique, APS 0,5-1,7 micron, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11360318
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium powder
Forme physique Poudre sphérique
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.95%