Learn More
Sulfate de palladium(II) dihydraté, Premion™, 99,995 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
182.00€ - 827.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13444-98-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H4O6PdS |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.51 |
Numéro MDL | MFCD00011173 |
Clé InChI | TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis |
CID PubChem | 22042048 |
Nom IUPAC | palladium(2+) dihydrate sulfate |
SMILES | O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043698.03 |
1 g |
182.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043698.06 |
5 g |
827.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13444-98-9 | |
238.51 | |
TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L | |
22042048 | |
O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H4O6PdS | |
MFCD00011173 | |
palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis | |
palladium(2+) dihydrate sulfate |
Spécification
Palladium (II) sulfate dihydrate | |
13444-98-9 | |
Poudre | |
H4O6PdS | |
MFCD00011173 | |
palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis | |
O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
238.51 | |
238.51 (202.48 Anhydrous) | |
Premion™ |
(decomposition) | |
Marron à rouge | |
(Base des métaux) | |
PdSO4·2H2O | |
UN3260 | |
TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+) dihydrate sulfate | |
22042048 | |
99.995% | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H290-H302-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-957-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche