Learn More
Sulfate de palladium(II) dihydraté, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399108
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13444-98-9
Formule moléculaire H4O6PdS
Poids moléculaire (g/mol) 238.51
Numéro MDL MFCD00011173
Clé InChI TWIRRPLUAGEFNJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium ii sulfate dihydrate, palladium ii sulfate dihydrate, premion, palladium sulfate dihydrate, so4.pd.2h2o, palladium 2+ sulfate dihydrate, palladium 2+ dihydrate sulfate, palladium 2+ sulfate-water 1/1/2, palladium 2+ ion dihydrate sulfate, palladium ii sulfate dihydrate metals basis
CID PubChem 22042048
Nom IUPAC palladium(2+) dihydrate sulfate
SMILES O.O.[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium (II) sulfate dihydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Marron à rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire PdSO4·2H2O
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in cold water; decomposes in hot water
Poids de la formule 238.51 (202.48 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Hygroscopic