Learn More
Oxyde de palladium(II) monohydraté, 99,9 % (métaux), Pd 73 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341678
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64109-12-2
Formule moléculaire H2O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 140.43
Numéro MDL MFCD00011172
Clé InChI CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211505
SMILES O.[O--].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) oxide monohydrate
Point de fusion (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,6993
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC oxopalladium hydrate
Poids de la formule 140.41 (122.40 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 73% min.