Learn More
Oxyde de palladium(II), 99,995 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10411820
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-08-5
Formule moléculaire OPd
Poids moléculaire (g/mol) 122.42
Numéro MDL MFCD00011172
Clé InChI JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
CID PubChem 5083724
Nom IUPAC oxopalladium
SMILES [O--].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) oxide
Point de fusion 870.0°C
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 85.2 to 88.7% (Pd)
Formule linéaire PdO
Merck Index 15,7094
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in acids, slightly soluble in aqua regia, soluble in 48% hbr
Poids de la formule 122.4
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Base de métaux à l’état de traces