Learn More
Nitrate de palladium(II) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
146.00€ - 3114.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207596-32-5, 10102-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.43 |
Numéro MDL | MFCD00149818 |
Clé InChI | GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci |
CID PubChem | 16211503 |
SMILES | [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10279243
|
Thermo Scientific Acros
389910010 |
1 g | Flacon en verre |
146.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239293
|
Thermo Scientific Acros
389910050 |
5 g | Flacon en verre |
731.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11994361
|
Thermo Scientific Acros
389910250 |
25 g | Flacon en verre |
3114.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207596-32-5, 10102-05-3 | |
230.43 | |
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N | |
16211503 |
N2O6Pd | |
MFCD00149818 | |
palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci | |
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Palladium(II) nitrate hydrate | |
Noir-brun | |
N2O6Pd | |
MFCD00149818 | |
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N | |
Palladium(2+) ; dinitrate ; hydrate | |
16211503 |
207596-32-5, 10102-05-3 | |
Crystals | |
Pd(NO3)2·xH2O | |
palladium ii nitrate hydrate, palladium nitrate hydrate, palladium 2+ hydrate dinitrate, acmc-1bnae, palladous nitrate hydrate, palladium dinitrate hydrate, 2no3.pd.h2o, ksc492s0r, palladium ii nitrate,hydrate, palladium,diaquabis nitrato-o-9ci | |
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
230.43 | |
230.43 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Palladium(II) nitrate hydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.