Learn More
Nitrate de palladium(II) hydraté, 99,9 % (à base de métaux), Pd 39 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
293.00€ - 5472.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207596-32-5 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.43 |
Numéro MDL | MFCD00011169 |
Clé InChI | GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate |
CID PubChem | 24932 |
Nom IUPAC | palladium(2 +);dinitrate |
SMILES | [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011035.04 |
2 g |
293.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011035.09 |
10 g |
1386.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11301668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011035.18 |
50 g |
5472.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207596-32-5 | |
230.43 | |
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N | |
24932 | |
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N2O6Pd | |
MFCD00011169 | |
palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate | |
palladium(2 +);dinitrate |
Spécification
Palladium(II) nitrate hydrate | |
207596-32-5 | |
Cristalline | |
N2O6Pd | |
MFCD00011169 | |
14,6992 | |
Soluble in dilute nitric acid. | |
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
230.43 | |
230.43 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
(decomposition) | |
Marron à rouge | |
(base métaux) 39 % min | |
Pd(NO3)2·xH2O | |
UN1477 | |
palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate | |
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N | |
palladium(2 +);dinitrate | |
24932 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H317
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P390-P501c
H272-H290-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-265-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QV0560000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche