Learn More
Iodure de palladium(II), Premion™, 99,998 % (base de métaux), Pd 29 % min, Thermo Scientific Chemicals
299.00€ - 913.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-38-7 |
---|---|
Formule moléculaire | I2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 360.23 |
Numéro MDL | MFCD00011171 |
Clé InChI | HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | palladium(2+) diiodide |
SMILES | [Pd++].[I-].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043084.04 |
2 g |
299.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11334738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043084.09 |
10 g |
913.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-38-7 | |
360.23 | |
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L | |
[Pd++].[I-].[I-] |
I2Pd | |
MFCD00011171 | |
palladium(2+) diiodide |
Spécification
Palladium (II) iodide | |
7790-38-7 | |
Poudre | |
I2Pd | |
Insoluble in H2O and organic solvents. Insoluble in diluted nitric acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hydriodic acid and hot concentrated nitric acid. Soluble in ammonia and methyl acetate. | |
[Pd++].[I-].[I-] | |
360.23 | |
99.998% | |
Pd 29% min |
350°C (decomposition) | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011171 | |
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+) diiodide | |
360.23 | |
Premion™ | |
6.003 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
P261-P264b-P280-P285-P302+P352-P304+P341-P305+P351+P338-P332+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H319-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 232-203-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche