Learn More
Iodure de palladium(II), 99,9 % (base de métaux), Pd 28 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311968
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-38-7
Formule moléculaire I2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 360.23
Numéro MDL MFCD00011171
Clé InChI HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC palladium(2+) diiodide
SMILES [Pd++].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) iodide
Point de fusion 350°C (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Soluble in ammonia,methyl acetate and potassium iodide. Slightly soluble in hydriodic acid and concentrated nitric acid. Insoluble in water,ethanol,diluted nitric acid,hydrochloric acid and diethyl ether.
Poids de la formule 360.23
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28% min.
Densité 6.003 g/mL