Learn More
Chlorure de palladium(II), 99,999 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Descrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Specifica
Specifica
Nom chimique ou matériau | Palladium(II) Chloride |
Point de fusion | 678.0°C to 680.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 59 to 61% (Pd) |
Formule linéaire | PdCl2 |
Numéro UN | 3290 |
Merck Index | 15,7091 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 31.99g/L. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid,soluble in alcohol and acetone |
Vedi altri risultati |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Chlorure de palladium(II), 99,999 % (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto