Learn More
Bromure de palladium(II), 39,8-40,1 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium(II) bromide |
Note relative au nom | 39.8-40.1% Pd |
Couleur | Noir à marron rouge |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Formule linéaire | PdBr2 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrobromic acid |
Nom IUPAC | dibromure de palladium |
Poids de la formule | 266.21 |
Pourcentage de pureté | 39.8 to 40.1% Pd |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Palladium(II) bromide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.