Learn More
Acétate de palladium(II), trimère, 99,98 % (base de métaux), Pd 47 % min, Thermo Scientific Chemicals
166.00€ - 747.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3375-31-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O4Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.51 |
Numéro MDL | MFCD00012453 |
Clé InChI | YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate |
CID PubChem | 167845 |
SMILES | [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043086.03 |
1 g |
166.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043086.06 |
5 g |
747.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3375-31-3 | |
224.51 | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
167845 |
C4H6O4Pd | |
MFCD00012453 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Palladium (II) acetate | |
Trimer | |
Rouge à marron | |
(Base des métaux) | |
[Pd(C2H3O2)2]3 | |
14,6991 | |
Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene. | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
224.51 | |
673.46 | |
Pd 47% min |
∼205°C (decomposition) | |
3375-31-3 | |
Poudre | |
C4H6O4Pd | |
MFCD00012453 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+) ; diacétate | |
167845 | |
99.98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H317
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P234-P280-P305+P351+P338-P310-P390
H290-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 222-164-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ9000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche