Learn More
Hydroxyde de palladium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
92.90€ - 1221.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12135-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.43 |
Numéro MDL | MFCD00064599 |
Clé InChI | NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon |
CID PubChem | 9942167 |
SMILES | [OH-].[OH-].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039496.01 |
0.25 g |
92.90€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039496.03 |
1 g |
280.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039496.06 |
5 g |
1221.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12135-22-7 | |
140.43 | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
9942167 |
H2O2Pd | |
MFCD00064599 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
[OH-].[OH-].[Pd++] |
Spécification
Palladium hydroxide | |
Noir | |
99% | |
MFCD00064599 | |
Insoluble in water. | |
[OH-].[OH-].[Pd++] | |
140.43 | |
140.42 | |
Odorless |
12135-22-7 | |
Poudre | |
H2O2Pd | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de palladium(2+) | |
9942167 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-219-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche