Learn More
Chlorure de palladium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
135.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.32 |
Numéro MDL | MFCD00003558 |
Clé InChI | PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 |
CID PubChem | 24290 |
ChEBI | CHEBI:53434 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10509010
|
Fisher Chemical
P/0120/43 |
1 g | |||||||
Description
Identifiants chimiques
7647-10-1 | |
177.32 | |
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L | |
24290 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Cl2Pd | |
MFCD00003558 | |
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 | |
CHEBI:53434 |
Spécification
678°C | |
Marron-rouge | |
Cl2Pd | |
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++] | |
177.32 | |
CHEBI:53434 | |
Flacon |
7647-10-1 | |
Solide en poudre | |
MFCD00003558 | |
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+) dichloride | |
24290 | |
177.31g/mol |