Learn More
Palladium sur carbonate de calcium, empoisonné avec 3,5 % de plomb, 5 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium on calcium carbonate |
Couleur | Noir-gris à gris |
Numéro UN | 3077 |
Quantité | 50 g |
Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
Merck Index | 15, 7090 |
Poids de la formule | 106.42 |
Pourcentage de pureté | 5% (Pd) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Palladium on calcium carbonate, poisoned with 3.5% lead
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.