Learn More
Palladium sur charbon actif, Pd 3 %, non réduit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium on activated carbon |
Couleur | Noir |
Note relative au nom | 3% Pd |
Quantité | 10 g |
Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
Merck Index | 15, 7090 |
Poids de la formule | 106.42 |
Pourcentage de pureté | 3% (Pd) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Granulométrie | Typical particle size distribution: D50: 20 Micron, < 8 Micron: 17%, <16 Micron: 39%, <32 Micron: 67%, <64Micron: 90%, <128 Micron: 99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.