Learn More
Poudre de palladium, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Couleur | Gris à noir |
Note relative au nom | 5% on barium sulfate powder |
Aspect | grayish black powder |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Odeur | Odorless |
Forme | Poudre |