Learn More
Palladium, 5 % sur pâte de carbone activée, 5R437, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Vendu en poids sec. Le poids unitaire exclut le poids de l’eau
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Vendu en poids sec. Le poids unitaire exclut le poids de l’eau
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 5% on activated carbon paste, 5R437 |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN1325 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |