Learn More
Palladium, 20 % sur poudre de carbone actif, standard, non réduit, théoriquement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 20% on activated carbon powder, Standard, unreduced, nominally 50% water wet |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Odeur | Odorless |