Learn More
Palladium, 20 % sur poudre de carbone actif, coquille d’œuf, non réduit, théoriquement 50 % d’eau humide, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 20% on activated carbon powder, Eggshell, unreduced, nominally 50% water wet |
Quantité | 100 g |
Odeur | Odorless |