Learn More
Palladium, 1 % sur carbone granulaire, réduit, Thermo Scientific Chemicals
132.66€ - 1804.98€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.42 |
Numéro MDL | MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 |
Clé InChI | KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon |
CID PubChem | 23938 |
ChEBI | CHEBI:33363 |
Nom IUPAC | palladium |
SMILES | [Pd] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15412697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046462.14 |
25 g |
132.66€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15422697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046462.22 |
100 g |
454.26€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15432697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046462.36 |
500 g |
1804.98€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-05-3 | |
106.42 | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
23938 | |
palladium |
Pd | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
CHEBI:33363 | |
[Pd] |
Spécification
Palladium | |
7440-05-3 | |
Pd | |
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon | |
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N | |
palladium | |
23938 |
1% on granular carbon, Reduced | |
Culot | |
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745 | |
Insoluble in water. | |
[Pd] | |
106.42 | |
CHEBI:33363 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante