Learn More
Palladium, 1 %, cuivre, 0,3 % sur sphère de 2mm d’alumine, réduit, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 1%, Copper, 0.3% on 2mm alumina sphere, Reduced |
Quantité | 500 g |