Learn More
Palladium, 1 % sur 1-2 mm de sphères d’alumine, réduit
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium |
Note relative au nom | 1% on alumina spheres, 1 to 2mm, Reduced |
Forme physique | Poudre sphérique |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |