Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneur automatique Headspace étanches aux gaz PAL avec aiguille fixe de 56 mm
Fonctionnent à des températures élevées. Les seringues pour échantillonneur automatique Headspace étanches aux gaz, avec aiguille fixe de 56 mm améliorent les analyses du flux de travail et sont spécifiquement utilisées sur les échantillonneurs automatiques CTC PAL et LEAP.
177.00€ - 185.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
---|---|
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
Type de pointe d’aiguille | Orifice latéral |
À utiliser avec (équipement) | CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |
Type de connexion | Fixe |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12655597
|
SGE™
008131 |
1 ml | 0,63 mm | 23 G |
185.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13177876
|
SGE™
008136 |
1 ml | 0,47 mm | 26 G |
185.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12857913
|
SGE™
008631 |
2,5 ml | 0,63 mm | 23 G |
177.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13187876
|
SGE™
008636 |
2,5 ml | 0,47 mm | 26 G |
177.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Fonctionne à des températures élevées.Les seringues pour échantillonneur automatique à espace de tête étanches aux gaz SGE PAL avec aiguille fixe de 56 mm améliorent le flux de travail d’analyse et sont spécifiquement utilisés sur les échantillonneurs automatiques CTC PAL et LEAP.
ulliDotées de la technologie de seringue Diamond/liliUne meilleure résistance aux solvants/liliUne régularité de fonctionnement accrue/liliSpécialement conçus pour les PAL/liliMeilleur niveau de précisionnbsp;grâce à une réduction du transfert et aucun risque de contamination adhésive/liliFonctionnent jusqu’à 150deg;C et disposent d’une pointe de piston alimentée pour garantir un joint étanche aux gaz/li/ulSpécification
Chromatographie en phase gazeuse | |
Orifice latéral | |
Fixe |
Seringue pour échantillonneur automatique | |
CTC, CombiPAL, PAL, LEAP |