Learn More
Bryson Packaging™ Feuille d’aluminium
Adaptée au conditionnement général et à de nombreuses applications de laboratoire. La feuille d’aluminium Bryson Packaging™ est idéale pour une utilisation en autoclave. Disponible en rouleaux de 100 mm de largeur pour un calibre de 18 μm et de 500 mm de largeur pour un calibre de 12 μm. Chaque rouleau offre 75 m de feuille d’emballage de qualité.
Marque:  Bryson Packaging™ AKL-310-040C
Code produit. 12309558
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Adaptées au conditionnement général et à de nombreuses applications de laboratoire, notamment :
    • scellage de flacons
    • tubes de culture
    • arrêt des fuites
    • réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur
    • bouchons en liège
    • fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes
  • Rouleaux de 75 m disponibles dans une variété de largeurs et de calibres
  • Parfaits pour une utilisation dans des autoclaves
  • Fournis dans une boîte avec un bord tranchant
Spécification
Spécification
Autoclavables
Argent métallique
100 mm
18 µm
246,1 ft
Feuille d’aluminium dans distributeur avec lame de coupe intégrée
Aluminium