Learn More
Molecular Probes™ Kit de marquage des protéines Pacific Orange™
Kit de marquage des protéines Pacific Orange™
Marque: Molecular Probes™ P30016
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Au total, il faut moins de trois heures pour marquer une protéine et purifier le conjugué en résultant à l’aide du kit de marquage de protéines Pacific Orange™. Bien qu’optimisé pour 1 mg d’anticorps IgG, ce kit peut être utilisé pour fabriquer des conjugués d’autres protéines de plus de ∼40,000 daltons. Le kit contient suffisamment de matériau pour réaliser trois conjugaisons et purifications de protéines. Pour marquer 100 μg d’un IgG, nous proposons le kit de marquage d’anticorps monoclonaux Pacific Orange™ P30014.Consultez un guide de sélection pour tous leskits de marquage de protéines.
Consultez le guide de sélection de Fluorophore.
Spécification
Kit de marquage des protéines Pacific Orange™, 3 réactions, méthode de détection par fluorescence, colorant Pacific Orange™, longueur d’onde d’excitation/d’émission de 405/551 nm, utilisé pour la chimie de marquage, l’étiquetage des protéines et la réticulation | |
1 / kit(s) | |
Le kit contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer trois réactions de marquage distinctes et purifier les conjugués qui en résultent. Le colorant réactif Pacific Orange™ a une fraction d’ester succinimidylique qui réagit efficacement avec les amines primaires des protéines | |
2 à 8°C | |
Pacific Orange™ | |
405 |
Marquage de la chimie, marquage et réticulation des protéines | |
Kit de marquage des protéines Pacific Orange™ | |
3 réactions | |
Fluorescence | |
551 |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.