Learn More
Fisherbrand™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque: Fisherbrand™ P2-20FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P2-CST sont extrêmement simples à utiliser.
- Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
- La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
Spécification
Verre dépoli entaillé | |
Verre entaillé | |
20cm |
Système P2-CST Fisherbrand™ | |
0,18 po | |
20cm |