Learn More
Fisherbrand™ Support de gel à gradients multiples Owl™ P1-CST
Les supports de gel à gradients multiples Thermo Scientific Owl P1-CST sont extrêmement simples à utiliser.
Marque: Fisherbrand™ P1PREP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Coulez simultanément un à cinq gels
- Grâce à un formeur de gradient externe, les gels peuvent être coulés facilement et avec une grande reproductibilité
- La conception et le format de cette unité lui assureront des années de service au sein de votre laboratoire
Spécification
Peigne de préparation avec 2 dents | |
Peigne | |
1,5 mm |
Système P1-CST Fisherbrand™ | |
2 | |
1.5mm |