Learn More
P-Xylene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | P-Xylene |
Point de fusion | 12°C |
Couleur | Colorless |
Densité | 0.861g/mL at 20°C |
Point d’ébullition | 137°C to 139°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.07 |
Point d’éclair | 25°C (77°F) |
Température d’allumage | 984°F |
Conditionnement | Glass Bottle |