Learn More
p-Xylène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
30.50€ - 305.00€
Identifiants chimiques
CAS | 106-42-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 106.17 |
Numéro MDL | MFCD00008556 |
Clé InChI | URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene |
CID PubChem | 7809 |
ChEBI | CHEBI:27417 |
Nom IUPAC | 1,4-xylène |
SMILES | CC1=CC=C(C)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10716591
|
Thermo Scientific Acros
158775000 |
500 mL | Bouteille en verre |
30.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10091740
|
Thermo Scientific Acros
158770010 |
1 L | Bouteille en verre |
45.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10593321
|
Thermo Scientific Acros
158770025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
90.50€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10287443
|
Thermo Scientific Acros
158770100 |
10 L | Récipient en plastique |
305.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
106-42-3 | |
106.17 | |
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N | |
7809 | |
1,4-xylène |
C8H10 | |
MFCD00008556 | |
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene | |
CHEBI:27417 | |
CC1=CC=C(C)C=C1 |
Specifications
p-Xylene | |
106-42-3 | |
0.8660g/mL | |
25°C | |
Liquide | |
99% | |
C8H10 | |
MFCD00008556 | |
05, 382 | |
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene | |
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-xylène | |
7809 | |
106.17 | |
Pures |
13.0°C | |
Incolore à jaune | |
138.0°C | |
Authentic | |
1.4940 to 1.4960 | |
0.866 | |
C6H4(CH3)2 | |
0.648 mPa.s (20°C) | |
15, 10278 | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents | |
CC1=CC=C(C)C=C1 | |
106.17 | |
CHEBI:27417 | |
99% |
Safety and Handling
GHS P Statement
Harmful if inhaled.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
- p-Xylene
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.