Learn More
Chlorure de p-tolylmagnésium, solution à 2 M (31 % en poids) dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10678024
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-61-7, 109-99-9
Formule moléculaire C7H7ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 150.888
Numéro MDL MFCD00672097
Clé InChI BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
CID PubChem 11829629
Nom IUPAC Magnésium ; Méthylbenzène ; Chlorure
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolylmagnesium chloride
Couleur Sans désignation
Note relative au nom 2M solution in THF
Formule linéaire CH3C6H4MgCl
Concentration 2 to 2.2M
Densité 1.0000g/mL
Poids de la formule 150.89
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 1
Quantité 800 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.